重要文件
159492
Sigma-Aldrich
DL-β-苯丙氨酸
98%
同義詞:
β-氨基氢化肉桂酸, (±)-3-氨基-3-苯基丙酸, DL-β-高苯甘氨酸, DL-3-氨基-3-苯基丙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH(NH2)CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
165.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
222 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)