重要文件
125154
Millipore
RoboColumn Fractogel COO (M) 0.6ml
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.6 mL, prepacked column
同義詞:
Fractogel® EMD COO- (M)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
暫時無法取得訂價和供貨情況
ligand
(Carboxyethyl)
品質等級
材料
polypropylene housing
產品線
Fractogel®
形狀
prepacked column
參數
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
柱內徑 × 長度
5 mm × 30 mm
容積
0.6 mL
基質活性組
Methacrylate
平均粒徑
40-90 μm
容量
~100 mL, resin binding capacity
應用
mAb
recombinant protein
vaccine development
運輸包裝
ambient
儲存溫度
no temp limit
一般說明
5 x 30mm
法律資訊
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany