重要文件
1.25075
Millipore
Eshmuno® HCX 树脂
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, volume 5 mL, prepacked column
同義詞:
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, 5 ml
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
暫時無法取得訂價和供貨情況
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
材料
polypropylene housing
產品線
Eshmuno®
形狀
prepacked column
參數
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
柱內徑 × 長度
8 mm × 100 mm
容積
5 mL
基質活性組
Polyvinyl Ether
平均粒徑
85 μm
容量
~50 mL, resin binding capacity
應用
mAb
recombinant protein
vaccine development
分離技術
mixed mode
儲存溫度
15-25°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
8 x 100mm
特點和優勢
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
法律資訊
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany