推薦產品
ligand
(Carboxy and Alkyl Group)
品質等級
無菌
sterile (Caustic Stable)
形狀
resin
特定分析物
MAbs
參數
300 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
基質活性組
polymer, polyvinyl ether
平均粒徑
50 μm
容量
60 mg binding capacity (pIgG/ml of resin)
應用
ADC
mAb
分離技術
mixed mode
儲存溫度
2-30°C
一般說明
Eshmuno® CMX 色谱树脂是一种基于成熟的 Eshmuno® 树脂技术的混合模式色谱树脂。这种创新树脂结合了弱阳离子交换特性和疏水相互作用,为单克隆抗体(mAb)、融合蛋白和抗体药物偶联物(ADC)的纯化以及低分子量杂质、宿主细胞蛋白(HCP)和糖变体的分离提供了高选择性。
應用
mAb、ADC、融合蛋白的纯化
特點和優勢
Eshmuno® CMX 色谱树脂使用户能够
- 通过减少色谱步骤和缓冲液消耗来强化流程并降低成本
- 通过更高的回收率、高选择性和出色的动态结合容量提高性能
- 通过宽操作窗口、简化的工艺开发和简易的柱装填(由于采用刚性基珠)来改善用户体验
法律資訊
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F
閃點(°C)
35 °C