Merck
1.20083
Millipore
ESHMUNO CPX
同義詞:
Eshmuno®CPX 树脂
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
47101511
暫時無法取得訂價和供貨情況
ligand
(Sulfoisobutyl)
品質等級
無菌
sterile (Caustic Stable)
形狀
resin
特定分析物
MAbs
參數
500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
基質活性組
polymer, polyvinyl ether
平均粒徑
50 μm
pH值
7 ( in H2O)
容量
120 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
轉變溫度
flash point 35 °C
密度
1 g/cm3
應用
ADC
mAb
recombinant protein
分離技術
strong cation exchange
儲存溫度
2-30°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Strong cation exchanger built on the proven Eshmuno® resin technology to deliver high aggregate removal efficiency utilizing the 50 µm Eshmuno® base bead technology.
特點和優勢
Eshmuno® CPX chromatography resin provides users with:
  • High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
  • Wide pH and conductivity operating window
包裝
  • 1.20083.0100: Eshmuno® CPX Resin 100ml
  • 1.20083.0010: Eshmuno® CPX Resin 10ml
  • 1.20083.0500: Eshmuno® CPX Resin 500ml
  • 1.20083.5000: Eshmuno® CPX Resin 5L
Plastic bottle
法律資訊
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
95.0 °F
閃點(°C)
35 °C
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
Material Qualification Dossier
免費—登入下載
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們