推薦產品
產品名稱
氯测试, colorimetric, 0.010-0.30 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
產品線
MQuant®
品質等級
特定分析物
chlorine
測量範圍
0.010-0.30 mg/L (Cl2)
相容性
for use with MQUANT®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
相關類別
一般說明
该测试可用于
- 饮用水和矿泉水
- 水产养殖水
- 废水
- 电镀废水
- 消毒液
此测试不适用于海水。
分析方法
在弱酸性溶液中,游离氯与二丙基对苯二胺(DPD)反应形成红紫染料。通过目视比较测量溶液的颜色与色卡的色场,可以半定量地测量氯浓度。
印染独特的光亮及其精细的颜色等级可获得精准的分析结果,即使在浓度范围的下限。测量范围广,长试管亦能快速响应。原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.14977延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。
應用
- 作为水中氯含量测定比色指示剂的3,3′5,5-四甲基联苯胺符合健康指导值:本研究说明了以3,3,5,5-四甲基联苯胺为比色指示剂来检测水中氯含量的用途,提供了一种经济有效的简单方法,可以确保水的安全性并符合健康指南(Palladino et al., 2020)。
- 通过横向流动试验分析极低浓度水溶液中的游离氯。: 研究了侧向流动测定法对水中游离氯测定的有效性,重点介绍了这种测定方法具有在现场环境中快速准确检测氯的潜力(Schwenke et al., 2019)。
- 改进余氯检测;邻甲苯胺:用于测定水中真、假和氯胺残留物的亚砷酸盐法: 描述了水中不同形式氯残留物测定方法的进展,该研究提高了水质评估的准确性(GILCREAS FW,1948)。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
條款
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
AQA 游离氯标准品 - 游离氯标准溶液的制备
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
游离氯标准溶液的制备,符合 DIN EN ISO 7393