114803
1.14803
同義詞:
氯目视检测试剂盒补充装
1 of 10
Supelco
1.14978
氯测试
1.14979
Chlorine Test Refill pack
1.08033
Total Hardness Test Refill pack
1.14801
1.18458
铁测试补充装
1.14434
1.14977
氯测试补充装
1.08203
Total Hardness Test Refill pack Reagent H-2 (titration solution)
1.11122
Total Hardness Test Refill pack Reagent H-1 (indicator solution)
1.14670
淡水和海水的氯测试
refill
100
chlorine
for use with MCOLORTEST®
colorimetric
15-25°C
比色法及滴定法试剂盒
Danger
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Thyroid
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Preparation of a standard solution for total chlorine.
製備總氯的標準溶液。
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
AQA 游离氯标准品 - 游离氯标准溶液的制备