product name
Nitrate Test 硝酸盐, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
nitrate
反應適用性
reaction type: Griess reaction
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
10-500 mg/L (NO3-)
相容性
for use with MQuant® StripScan App
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
一般說明
方法:试纸比色法,10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L (NO3-),MQuant®
MQuant® 硝酸盐试纸条可用于轻松快速监测饮用水、工艺水和废水,以及硝酸盐含量很快超过限值的水族馆用水。他们还可用于测定各种食物中的硝酸盐,如土豆。在试纸上,硝酸根离子被还原剂还原为亚硝酸根离子,然后与红-紫色的染料反应。 通过目视比较试纸条的反应区与比色卡的各色块,可半定量测定硝酸盐的浓度。每个试纸条都有第二个反应区(警示区),在存在硝酸根离子时颜色变换。试纸条非常适合经济、快速地预测样品,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®试纸)之前估算硝酸盐浓度和可能的稀释度。
可持续发展设计:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
环保贡献:
- 试纸用量减少
- 再生铝管包装
- 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响。
聯結
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
一种易于使用、经济且可靠的基于智能手机的测量矿泉水和饮用水中硝酸盐的方法,此方法使用格里斯试剂。
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.
分步操作说明:将废水中的硝酸盐还原为亚硝酸盐后,配合格里斯试剂使用Spectroquant®测试试剂盒和反射计通过反射法测定。
MQuant® StripScan 移动应用程序,用于测量橙汁样品的pH和矿泉水样品的硝酸盐含量。
條款
探索 MQuant® StripScan 数字化测试条使用方法。
相關內容
MQuant® StripScan 應用程式可在手機上提供各種試紙的即時、可靠結果,包括 pH 值和硬度。
MQuant® StripScan 應用程式可在手機上提供各種試紙的即時、可靠結果,包括 pH 值和硬度。
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.