重要文件
1.09604
Supelco
n-Heptadecane
reference substance for gas chromatography
同義詞:
n-Heptadecane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)15CH3
CAS號碼:
分子量::
240.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
酶委員會索引編號:
211-108-4
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.3% (GC)
形狀
liquid
技術
gas chromatography (GC): suitable
運動黏度
<7 cSt(40 °C)
bp
302 °C/1013 hPa
mp
22 °C
轉變溫度
flash point 148 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChI 密鑰
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC): ≥ 99.3 %
Identity (IR-spectrum): conforms
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
300.2 °F - closed cup
閃點(°C)
149 °C - closed cup