文件
1.07212
Millipore
大豆蛋白胨
papain-digested, suitable for microbiology
同義詞:
大豆蛋白胨, Fermtech® 生物技术用基材,大豆蛋白胨(木瓜蛋白酶),大豆粉蛋白胨
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
293-434-7
NACRES:
NA.74
生物源
soybean
品質等級
化驗
9.3-10.7% amino-nitrogen basis (purity)
形狀
medium granules
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
顏色
light yellow
pH值
5.5-7.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
溶解度
2200 g/L
體積密度
420 kg/m3
應用
microbiology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
大豆蛋白胨是一种在工业微生物学中使用广泛的非动物蛋白胨,可用作大规模发酵工艺中微生物生长的营养源。大豆蛋白胨也称消化性大豆蛋白胨,是一种水溶性蛋白水解物,通过大豆粉的酶消化获取,可用作微生物培养基的营养源。 它的特征是具有高浓度的维生素和碳水化合物。其氮含量,结合天然维生素和高含量碳水化合物,有助于苛养微生物的快速生长和受到亚致死性损伤的微生物的复苏。高含量的可发酵糖使得大豆蛋白胨不适用于发酵研究,例如基于糖发酵的微生物鉴定培养基。它主要适用于培养需要复杂营养源的苛养和异养微生物。
應用
大豆蛋白胨用于细胞培养、分子遗传培养基、微生物测定流程,也可作为各种微生物培养和复苏的营养底物。它常用作制药、环境、食品和饮料行业中多种微生物培养基的成分。
特點和優勢
我们的颗粒培养基:
  • 更安全- 显著减少毒性和过敏原物质吸入,过敏反应极少操作工具和环境污染更少。
  • 准确 - 即使在潮湿或温暖条件下也无需分离部件和夹具,确保获取具有更高性能和准确性的一致产品。
  • 快速- 在水中快速均匀的溶解。
  • 更简单- 由于流动性能更忧,更容易处理和称重 培养基不会粘附在烧杯或容器上。
  • 可靠 - 即使用少量培养基成分也能均匀分布,确保高重现性。
聯結
替代品:1.07212.9027
分析報告
外观:浅黄色至浅棕褐色颗粒。
同一性:通过测试
总氮(N)(凯氏定氮法):9.3-10.7%
氨基氮(以N计):1.8-3.2 %
pH值(5%;水):6.5-7.5
硫酸灰(800 °C): ≤ 15.0 %
干燥失重(105 °C): ≤ 6.0%
微生物学适用性:通过测试
法律資訊
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1