Merck
1.00987
SAFC
苯甲醇
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, NF
製藥生產
同義詞:
苯甲醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2OH
CAS號碼:
分子量::
108.14
Beilstein:
878307
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-859-9
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
產品線
EMPROVE® EXPERT
化驗
98.0-100.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
435 °C (DIN 51794)
817 °F
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 101 °C (DIN 51758)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI 密鑰
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
在制剂中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
苯甲醇具有抗细菌、酵母和霉菌活性,通常用作液体制剂的防腐剂。也可作为不易溶药物的溶剂。
苯甲醇Emprove® Expert是纯度极高的产品,杂质指标限值甚至低于指定药典的现行要求。因此,本品尤其适合高风险应用或任何其他对试剂品质要求极高的应用。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
213.8 °F - DIN 51758
閃點(°C)
101 °C - DIN 51758
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
Material Qualification Dossier
免費—登入下載
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
文章
尋找選擇和使用苯扎氯銨、苯甲醇、苯甲醛、苯甲酸酯、苯甲酸和苯甲酸钠作為防腐劑的主要注意事項。
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.