Merck
1.00663
SAFC
PARTECK LUB MST
(MAGNESIUM STEARATE VEGETABLE GRADE), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, FCC
製藥生產
同義詞:
PARTECK LUB MST
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H70MgO4
CAS號碼:
分子量::
591.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
209-150-3
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
法律遵循
FCC
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
fine powder
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
粒徑
3-7 μm (d50)
pH值
7 ( in H2O, slurry)
mp
140 °C
應用
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
一般說明
为了应对制剂挑战,我们利用颗粒工程学技术,专门开发了针对固体剂型的功能性辅料。我们的Parteck® 系列产品特有为出色压片性能、特定药物递送技术或提高溶解度量身定制的颗粒特性。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
Parteck® LUB,是我们最有效的润滑辅料产品线,具有出色的批次间一致性,可帮助您在片剂生产中实现可靠的工作流程。Parteck® LUB MST是植物来源的硬脂酸镁。
特點和優勢
  • 稳定一致的功能和性能
  • 植物来源,最大程度减少监管麻烦
  • 特定的粒径和表面积带来可靠性能
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany