Merck
口服固體劑型的 3D 列印
正在進行 3D 列印的固體劑型。
創新的技術,全新的可能性 - 三維 (3D) 列印技術實現了新的方法,尤其是在藥物生產方面。3D 列印也稱為「快速成型製造」,針對製藥業的兩大熱門話題:個人化醫藥和按需生產。事實上,目前有一種新興趨勢,就是摒棄大量製造,轉而採用更個人化的解決方案。原因何在?對於符合個別病患需求的改良治療方案的強烈需求,尤其是對於兒科和老年病患者。但還有更多:
然而,為了充分發揮這項高度數位化技術的潛力,需要專門的輔料,以及整合智慧型應用程式,以進行自我最佳化或自動化的配方開發。
探索如何提高生產力和性能。
Emprove® Program提供全面的文件支援,加速您的產品上市。只要適用,我們的產品都符合主要藥典的規定。
探索如何提高生產力和效能
紫色背景上的黃色網格,代表聚合基質。
優異的溶解度增強與穩定性
我們的 Parteck® MXP 系列聚乙烯醇聚合物具有極高的熱穩定性,最適合用於各種快速成型製程,尤其是以熔融為基礎的技術,例如先進的熔滴沉積。
黃色背景前的粉末和液體噴霧。
Meglumine 兩種等級,多種應用
有機碱基 meglumine 可作為反負離子,與 API 形成鹽,或作為功能性輔料,以增強 API 的溶解度、提高 API 的穩定性和調整 pH 值。請選擇您的等級:
示意圖顯示活性成分如何被載入介孔二氧化矽的表面和孔隙中。
增塑劑有助於配方
增塑劑可用於降低加工溫度,有助於使用耐熱 API 的配方。
我們適用於 3D 列印技術的可塑劑系列包括
相關產品資源
一幅筆記型電腦的數位插圖,在粉紅色矩形旁邊顯示一個簡潔的人形,背景為黃色。
用於口服給藥的熔融基 3D 列印技術的最新進展
在這次網路研討會中,您將學習到熔融式 3D 列印的最新進展、各種技術的應用範例,以及深入了解用於設計專用藥物釋放剖面的 MED® 3D 列印技術。
一幅筆記型電腦的數位插圖,在粉紅色矩形旁邊顯示一個簡潔的人形,背景為黃色。
構想製藥 3D 列印與溶解度增強的新概念
在這次網路研討會中,我們將介紹一種新的概念,用於具有挑戰性的口服劑型的添加劑製造。結合 Aprecia 的商業規模 3D 列印平台與我們最新的溶解度增強技術,我們將為配方開發人員提供新的製造機會。
一幅筆記型電腦的數位插圖,在粉紅色矩形旁邊顯示一個簡潔的人形,背景為黃色。
Meglumine 在顯影性分類系統及其他方面的應用
溶解性差是當今配方開發中的一個主要挑戰。請收看我們的網路研討會,瞭解開發性分類系統 (DCS) 和 Meglumine 如何協助您應對這些挑戰及更多。