重要文件
07-724
Sigma-Aldrich
抗-α-胰岛素受体抗体,β亚基
Upstate®, from rabbit
同義詞:
CD220 antigen, insulin receptor
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human, rat
物種活性(以同源性預測)
chimpanzee
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... INSR(3643)
一般說明
胰岛素受体是一种酪氨酸激酶受体,当与胰岛素结合时,启动多种信号转导途径,包括JNK、PI 3-激酶、Akt和PKC。这些胰岛素R依赖性通路的药物干预对胰岛素抵抗、肥胖和糖尿病的治疗具有重要意义。胰岛素受体(IR)以单肽形式合成,随后被裂解生成细胞外α链和跨膜和细胞内β链,通过二硫键连接在一起。β-链具有多个酪氨酸磷酸化位点,包括其激活环上的三个自磷酸化位点。IR的整体结构与IGF-I受体高度同源,除了它们的C端,在那里这两种蛋白质有些不同。IR信号主要通过磷酸化胰岛素受体底物(IRS)蛋白家族,从而为含有SH2结构域的蛋白创造对接位点。胰岛素信号通路高度依赖于PI3激酶通路和Akt,它们介导胰岛素的功能。
特異性
该抗体识别α-胰岛素受体,β亚基。
免疫原
与人胰岛素受体β链最后100个C端氨基酸残基相对应的GST融合蛋白
表位:C端
應用
免疫沉淀分析:
抗-α-胰岛素受体抗体,β亚基是一种针对a-胰岛素受体的抗体,用于 IP & WB。
研究子类别
胰岛素/能量信号
研究类别
信号
代谢
品質
通过蛋白质印迹在人脑组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:: 该抗体的1:1,000稀释液可在人脑组织裂解液中检测到α-胰岛素受体,β亚基。
標靶描述
97kda
外觀
亲和纯化
纯化的兔单克隆血清,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下冷藏保存1年。
分析報告
对照
人脑组织裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Insulin receptor and IRS-1 co-immunoprecipitation with SOCS-3, and IKK?/? phosphorylation are increased in obese Zucker rat skeletal muscle.
Zolotnik, IA; Figueroa, TY; Yaspelkis, BB
Life Sciences null
Makoto Takahashi et al.
Oncology reports, 37(5), 2929-2941 (2017-04-11)
We investigated the relationship among serum insulin level, insulin receptor (IR) expression in renal cell carcinoma (RCC), and outcomes in patients with RCC who underwent nephrectomy. We also explored the role of insulin signaling in RCC progression in a murine RCC
Aerobic training reverses high-fat diet-induced pro-inflammatory signalling in rat skeletal muscle.
Ben B Yaspelkis,Ilya A Kvasha,Sarah J Lessard,Donato A Rivas,John A Hawley
European Journal of Applied Physiology null
Insulin responsiveness in metabolic syndrome after eight weeks of cycle training.
Stuart, CA; South, MA; Lee, ML; McCurry, MP; Howell, ME; Ramsey, MW; Stone, MH
Med Sci Sports Exerc. null
Redistribution of glycolipid raft domain components induces insulin-mimetic signaling in rat adipocytes.
Muller, G, et al.
Molecular and cellular biology, 21, 4553-4567 (2001)