Merck
全部照片(5)
重要文件
07-442
Sigma-Aldrich
抗三甲基组蛋白H3(Lys9)抗体
Upstate®, from rabbit
同義詞:
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse, rat, chicken
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
trimethylation (Lys9)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特異性
三甲基化组蛋白H3(Lys9)。 预计具有广泛的物种交叉反应性。
预计会与鸡、小鼠和大鼠发生交叉反应。
免疫原
KLH缀合合成的2X支肽,包含序列…AR[me3K]ST…,其中me3K对应于人组蛋白 H3 残基9处的三甲基赖氨酸。
表位:Lys9
應用
使用在DB、ICC、Mplex、PIA、WB、ChIP-seq中验证的抗三甲基-组蛋白H3(Lys9)抗体(兔多克隆抗体)检测三甲基-组蛋白H3(Lys9),也称为H3K9me3、组蛋白H3(三甲基K9)。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
肽抑制:
通过在HeLa酸提取物的免疫印迹分析中10 mM免疫肽完全消除组蛋白H3检测的能力证实了特异性。通过用含有单-或二甲基-赖氨酸9或单-、二-或三甲基-赖氨酸27修饰的10 mM组蛋白H3肽预吸收抗体,未观察到检测抑制(数据未显示)。
斑点印迹分析:
由独立实验室报道。
免疫细胞化学:
代表性批次数据。使用抗组蛋白pAB(红色)对HeLa细胞进行荧光分析。肌动蛋白丝已用Alexa Fluor 488-鬼笔环肽(绿色)标记。核用DAPI(蓝色)染色。
品質
已通过蛋白质印迹对HeLa酸提取物和重组组蛋白H3(目录号14-411)进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:500稀释液在10 μg HeLa酸提取物中检测到三甲基组蛋白H3,但在重组组蛋白H3上未检测到。
標靶描述
17 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的兔多克隆IgG,溶于含有0.07 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.105 M NaCl、0.035%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
蛋白A层析
儲存和穩定性
自运送之日起,在-20°C条件下可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
从HeLa细胞中酸提取的蛋白质。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Short-Chain Fatty Acids Regulate the Enteric Neurons and Control Gastrointestinal Motility in Rats.
Soret R, Chevalier J, De Coppet P, Poupeau G, Derkinderen P, Segain JP, Neunlist M
Gastroenterology null
Msc1 links dynamic Swi6/HP1 binding to cell fate determination.
Lawrence, RJ; Volpe, TA
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Positive histone marks are associated with active transcription from a methylated ICSBP/IRF8 gene.
Marina Tshuikina, Kenneth Nilsson, Fredrik Oberg
Gene null
Genome-wide analysis of heterochromatin associates clonally variant gene regulation with perinuclear repressive centers in malaria parasites.
Lopez-Rubio, JJ; Mancio-Silva, L; Scherf, A
Cell host & microbe null
John Arne Dahl et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 25(4), 1037-1046 (2007-02-03)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) is a key technique for studying protein-DNA interactions and mapping epigenetic histone modifications on DNA. Current ChIP protocols require extensive sample handling and large cell numbers. We developed a quick and quantitative (Q(2))ChIP assay suitable for histone