Merck
全部照片(7)
文件
04-745
Sigma-Aldrich
抗三甲基组蛋白H3(Lys4)抗体,克隆MC315,兔单克隆
culture supernatant, clone MC315, Upstate®
同義詞:
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MC315, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
trimethylation (Lys4)
基因資訊
human ... H3C1(8350)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。
组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特異性
组蛋白 H3 含有三甲基赖氨酸 4 和少量的二甲基赖氨酸 4。 有关特异性数据,请参见 COA。
免疫原
包含序列[RTtrimKQ]的肽段,其中赖氨酸 4 在人组蛋白 H3 上被三甲基化
應用
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:250稀释液在人结肠和人乳腺癌组织切片中检测到三甲基组蛋白 H3(Lys4)
免疫细胞化学 分析:代表性批次的1:100稀释液 在HeLa、A431、HUVEC和NIH3T3细胞中检测到三甲基组蛋白H3 (Lys4)。
抗三甲基组蛋白 H3(Lys4)抗体,克隆 MC315 是一种兔单克隆抗体,用于检测三甲基组蛋白 H3(Lys4)(也称为 H3K4me3,组蛋白 H3(三甲基 K4)),& 经验证可用于 WB、ChIP、DB、Mplex、ChIP-seq。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹对 HeLa 细胞的酸提取蛋白进行了常规评估,但未对重组的未甲基化的组蛋白 H3 进行评估(货号 14-494)
標靶描述
17kda
聯結
替代品:04-791
外觀
0.05% 叠氮化钠中的培养上清液
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
HeLa 酸提取物
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Effects of chronic exposure to arsenic and estrogen on epigenetic regulatory genes expression and epigenetic code in human prostate epithelial cells.
Treas, JN; Tyagi, T; Singh, KP
Testing null
Antagonistic roles for BRM and BRG1 SWI/SNF complexes in differentiation.
Flowers, S; Nagl, NG; Beck, GR; Moran, E
The Journal of Biological Chemistry null
N-Myc regulates expression of pluripotency genes in neuroblastoma including lif, klf2, klf4, and lin28b.
Cotterman, R; Knoepfler, PS
Testing null
Chromatin interaction analysis using paired-end tag sequencing.
Melissa J Fullwood,Yuyuan Han,Chia-Lin Wei,Xiaoan Ruan,Yijun Ruan
Current Protocols in Molecular Biology null
Michaela Petter et al.
PLoS pathogens, 7(2), e1001292-e1001292 (2011-03-08)
Plasmodium falciparum employs antigenic variation to evade the human immune response by switching the expression of different variant surface antigens encoded by the var gene family. Epigenetic mechanisms including histone modifications and sub-nuclear compartmentalization contribute to transcriptional regulation in the