Merck
全部照片(4)
重要文件
07-330
Sigma-Aldrich
抗分区缺陷3抗体
Upstate®, from rabbit
同義詞:
Atypical PKC isotype-specific-interacting protein, CTCL tumor antigen se2-5, atypical PKC isotype-specific interacting protein, par-3 (partitioning defective 3, C.elegans) homolog, par-3 partitioning defective 3 homolog (C. elegans), partitioning-defecti
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, canine, human, mouse, monkey
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
PAR3是一种衔接蛋白,参与不对称细胞分裂和细胞极化过程。它似乎在上皮紧密连接的形成中起着核心作用。它与PARD6B的关联可能会阻止PAR3与F11R/JAM1的相互作用,从而阻止紧密连接组装。PARD6-PAR3复合物将GTP结合的Rho小GTP酶与非典型蛋白激酶C蛋白连接。 PAR3与PARD6A和PARD6B相互作用。亚型2,但至少不是亚型3与PRKCZ相互作用。PAR3与PRCKI相互作用。PAR3与PARD6A或PARD6B,PRKCI或PRKCZ和CDC42或RAC1形成复合物的一部分。PAR3与F11R/JAM1相互作用。 皮肤T细胞淋巴瘤患者的血清中存在针对PAR3的抗体。
特異性
可识别PAR-3的所有3种切片亚型,MW ~180, 150, 100 kDa。
免疫原
GST融合蛋白,对应于小鼠PAR-3的残基457-744(检索号AY02657)。
應用
免疫细胞化学:
独立实验室显示,该抗体的先前批次在用3%多聚甲醛固定的MDCK细胞中对PAR-3呈阳性免疫染色,然后用0.1%Triton X-100透化。
抗分配缺陷3抗体是针对分配缺陷3的抗体,已在超过20篇引文中发表,用于IC和WB。
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
品質
已通过蛋白质印迹对3T3/A31、A431和HeLa细胞的RIPA裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该抗体在3T3/A31、A431和HeLa细胞的RIPA裂解液中检测到PAR-3亚型。
標靶描述
~180, 150 & 100 kDa
聯結
替代:MABS174
外觀
亲和纯化
形式:纯化
纯化的兔多克隆,溶于含有0.014 M 磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.175 M NaCl、0.07%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
阳性抗原对照:目录号12-305,3T3/A31裂解液。加入2.5 μL 2-巯基乙醇/100 μL裂解液,煮沸5分钟以还原样本。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Par proteins: partners in polarization.
Macara, Ian G
Current Biology, 14, R160-R162 (2004)
Roles of nectins in cell adhesion, migration and polarization.
Nakanishi, Hiroyuki and Takai, Yoshimi
Biological Chemistry, 385, 885-892 (2004)
ASPP2 regulates epithelial cell polarity through the PAR complex.
Weili Cong,Tomonori Hirose,Yutaka Harita,Akio Yamashita,Keiko Mizuno,Hisashi Hirano,Shigeo Ohno
Current Biology null
PKC? mediates breakdown of outer blood-retinal barriers in diabetic retinopathy.
Omri, S; Behar-Cohen, F; Rothschild, PR; Gelize, E; Jonet, L; Jeanny, JC; Omri, B; Crisanti, P
Testing null
hnRNP K post-transcriptionally co-regulates multiple cytoskeletal genes needed for axonogenesis.
Liu, Y; Szaro, BG
Development null