重要文件
C-206
Supelco
Cetirizine-13C6 dihydrochloride solution
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v), (as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C1513C6H25ClN2O3
分子量::
394.84
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v), (as free base))
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ClC1=CC=C(C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2)N3CCN(CCOCC(O)=O)CC3)C=C1
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
42.8 °F
閃點(°C)
6 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)