化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](CO)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI 密鑰
MAGMKPHHGNDSPZ-GOOVXGPGSA-N
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3