重要文件
857511P
Avanti
Iso 15:0 脂肪酸
Avanti Research - A Croda Brand (857511P), powder
同義詞:
13-甲基十四烷酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H30O2
CAS號碼:
分子量::
242.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (857511P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (857511P-25MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand (857511P)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-14(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
ZOCYQVNGROEVLU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Iso 15:0脂肪酸,也称为13-甲基十四烷酸,属于支链脂肪酸(BCFA)家族。[1]它是从大豆发酵产品中获得的。[2]
生化/生理作用
Iso 15:0脂肪酸在各种人类癌症细胞中具有抗癌活性。[2]
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(857511P-10MG和857511P-25MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
13-Methyltetradecanoic acid exhibits anti-tumor activity on T-cell lymphomas in vitro and in vivo by down-regulating p-AKT and activating caspase-3
Cai Q, et al.
PLoS ONE, 8(6), 1669-1676 (2013)
A comprehensive study of serum odd-and branched-chain fatty acids in patients with excess weight
Mika A, et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 24(8), 1669-1676 (2016)