文件
900422P
Avanti
16:0-(12-PAHSA)-18:1 TG
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
1-Palmitoyl-2-[12′-(palmitoyloxy)octadecanoyl]-3-oleoyl-sn-glycerol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C71H134O8
CAS號碼:
分子量::
1115.82
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
package of 1 × 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
neutral lipids
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900422P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3