重要文件
860765P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/24:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
1-nervonoyl-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C66H125NO4
CAS號碼:
分子量::
996.70
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (860765P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
應用
Lipids research
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860765P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)