重要文件
860769P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/16:0/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
1-hexadecanoyl-N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C50H97NO4
CAS號碼:
分子量::
776.31
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (860769P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H97NO4/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-48(52)47(51-49(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)46-55-50(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h40,43,47-48,52H,4-39,41-42,44-46H2,1-3H3,(H,51,53)/b43-40+/t47-,48+/m0/s1
InChI 密鑰
BRICAYBHSAQLME-ADZUIXFGSA-N
應用
Lipids research
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860769P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)