重要文件
Z740577
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 400 mL, subdivision, 25 mL (graduations: 25-350 mL)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
特點
subdivision 25 mL (graduations: 25-350 mL)
包裝
pkg of 48 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
400 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)