Merck
實驗室燒杯
Pyrex® 250 mL 刻度玻璃燒杯
燒杯是常見的實驗室玻璃器皿,具有平底和開放式頂部。它們大多用於化學、生物、臨床和工業實驗室,用於混合、攪拌和盛放溶液以及其他樣品。
玻璃燒杯
玻璃是實驗室燒杯最廣泛使用的材料。玻璃燒杯通常由硼硅玻璃製成,因此具有良好的抗熱震性,與塑料燒杯相比,可以承受更高的溫度。這些透明的圓柱形容器可讓研究人員輕易觀察內容物,是實驗期間監控反應和變化的理想選擇。
Duran®燒杯
這些可高壓消毒的 Duran® 燒杯,是由硼硅 3.3 玻璃或 1/ 型中性玻璃作為標準或厚壁版本。
Pyrex®燒杯
Pyrex®燒杯的製造在抗熱衝擊性和機械強度之間取得平衡。
品牌®玻璃燒杯
這些燒杯有低型和高型兩種,由硼硅 3.3 DIN EN ISO 3819 玻璃製成,並配有刻度和出水嘴。
塑膠燒杯