重要文件
Z740602
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 250 mL, volume 25-200 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
特點
subdivision 25 mL
包裝
pkg of 12 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
體積測量範圍
25-200 mL
容量
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)