重要文件
Z111481
Sigma-Aldrich
用于模拟 Wig-L-Bug® 研磨器/混合器的聚苯乙烯样品瓶
L 1 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polystyrene vial
存貨情形
not available in EU
技術
IR spectroscopy: suitable
長度
1 in.
容量
1.0 mL
直徑
1/2 in.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带 PE 滑动盖。用于与矿物油研磨成糊剂。与 Plexiglas® 球形研杵(另外订购)配合使用。
法律資訊
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)