文件
Z645095
IKA® RW 20数字顶置式搅拌器
universal lab mixer, 2000rpm, 230V, 1/cs
同義詞:
lab mixers, lab stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
NACRES:
NB.73
AC/DC 輸入
230 V AC
特點
CE compliant
包裝
pack of 1
製造商/商標名
IKA 3593000
參數
60-2000 rpm speed
寬度 × 高度 × 直徑
88 mm × 294 mm × 212 mm
重量
3.1 kg
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
IKA® RW 20数字顶置式搅拌器
  • 带有数码显示屏(LED)
  • 稳健、细长、符合人体工程学的设计
  • 对受到新人的RW 20系列设计的技术性升级
  • 带有恒定的动力驱动
  • 用于常规用途从60 -2,000 rmp的两种速度范围
  • 直通式搅拌轴(仅在静止时)
不包括支架、搅拌器和夹子。
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG