重要文件
W374806
Sigma-Aldrich
L-乳酸薄荷酯
≥97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H24O3
CAS號碼:
分子量::
228.33
FEMA號碼:
3748
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.551
生物源
synthetic
化驗
≥97%
光學活性
[α]20/D −81°, c = 5 in ethanol
bp
142 °C/5 mmHg (lit.)
mp
42-47 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
alcohol; minty
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C13H24O3/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)16-13(15)10(4)14/h8-12,14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,11+,12-/m1/s1
InChI 密鑰
UJNOLBSYLSYIBM-SGUBAKSOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
1.0% 时的气味
25ppm 时的味道
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)