重要文件
W348007
Sigma-Aldrich
邻甲酚
≥99%
同義詞:
2-甲酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4OH
CAS號碼:
分子量::
108.14
FEMA號碼:
3480
Beilstein:
506917
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
618
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
4.027
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
蒸汽密度
3.72 (vs air)
蒸汽壓力
0.3 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 38.2 °C)
化驗
≥99%
形狀
solid or liquid
自燃溫度
1110 °F
expl. lim.
1.47 %, 148 °F
儲存條件
under inert gas
折射率
n20/D 1.541-1.550
pH值
4.5 (25 g/L)
bp
191 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
musty; phenolic
SMILES 字串
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI 密鑰
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
邻-甲酚是葡萄酒[1]、山毛榉木馏油[2]和硬木锯末烟雾中关键的挥发性酚类成分之一。[3]它也是红肉[4]及陈年意大利奶酪中的一种风味成分。[5]
應用
  • Ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry quantitation of o-cresol in hydrolyzed human urine to assess toluene exposure.:利用先进的色谱技术定量人尿液中的邻甲酚。说明其在甲苯及相关物质接触评估中的应用意义(Langlois et al., 2023)。
注意
空气敏感型
免責聲明
仅供R&D或非EU食品使用不用于零售。
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Antioxidant activity and characterization of volatile constituents of beechwood creosote.
Lee KG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 17(6), 1387-1393 (1969)
Volatile phenol determination in wine.
Etievant PX.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 85(9), 1580-1586 (2005)
Volatile components of hardwood sawdust smoke. Components of phenolic fraction.
Lustre AO & Issenberg P.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(5), 1197-1202 (1991)
Volatile Branched?chain Fatty Acids and Phenolic Compounds in Aged Italian Cheese Flavors.
Ha JK & Lindsay RC.
Journal of Food Science, 56(5), 1241-1247 (1991)
Simple phenol and phenolic compounds in food flavor
Maga JA & Katz I.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(4), 323-372 (1978)