重要文件
W343307
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-3-(1-甲基丙基)吡嗪
≥98%, FG
同義詞:
2-仲丁基-3-甲氧基吡嗪
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H14N2O
CAS號碼:
分子量::
166.22
FEMA號碼:
3433
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11300
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
14.062
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
50 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
green; vegetable; pepper
SMILES 字串
CCC(C)c1nccnc1OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)