重要文件
W218811
Sigma-Aldrich
异丁酸丁酯
natural, 97%, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCO2(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
144.21
FEMA號碼:
2188
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
291
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.416
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
FG
Kosher
natural
品質等級
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
97%
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
apple; banana; green; fruity; sweet
SMILES 字串
CCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
JSLCOZYBKYHZNL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Butyl isobutyrate is an aliphatic ester generally used as a modifier or fixative in flavor industry. It is also used as a flavoring agent for its fruity flavor.[1]
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kinetics and mechanism of synthesis of butyl isobutyrate over immobilised lipases.
Yadav GD & Lathi PS.
Biochemical Engineering Journal, 16(3), 245-252 (2003)