重要文件
SYNA532440
Synthware inlet or thermometer adapter with hose connection
joint: ST/NS 24/40, O.D. 5.0-7.5 mm
同義詞:
Synthware A532440, thermometer inlet adapter
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A532440
外徑
5.0-7.5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Same as thermometer adapter but with 8mm or 10mm hose connection for N2/Ar introduction or vacuum. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)