重要文件
SYNS181635
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 6 mm, Plug Size: 16/35
同義詞:
Synthware S181635
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware S181635
孔尺寸
6 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)