重要文件
PCL5000
Sigma-Aldrich
PCL Nanoparticles
5 μm average diameter
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
平均直徑
5 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
法律資訊
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.