推薦產品
平均直徑
500 nm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
法律資訊
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.