文件
PCL1000
Sigma-Aldrich
PCL Nanoparticles
1 μm average diameter
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
平均直徑
1 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
法律資訊
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.