重要文件
M47353
Sigma-Aldrich
戊二酸单甲酯
95%
同義詞:
戊二酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOOC(CH2)3COOCH3
CAS號碼:
分子量::
146.14
Beilstein:
1762381
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
150-151 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
IBMRTYCHDPMBFN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Abrupt changes in the concentrations of five prostatic tumor-associated markers in serum after acute myocardial infarction.
D Hardeman et al.
Clinical chemistry, 38(4), 605-607 (1992-04-01)
Issan Zhang et al.
Cell death discovery, 4, 41-41 (2018-10-12)
Glioblastoma multiforme is one of the most aggressive brain tumors and current therapies with temozolomide or suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA, vorinostat) show considerable limitations. SAHA is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor that can cause undesirable side effects due to the