重要文件
A26403
Sigma-Aldrich
己二酸单甲酯
99%
同義詞:
Monomethyl adipate, 己二酸氢甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO2C(CH2)4CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
160.17
Beilstein:
1766411
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
162 °C/10 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)