重要文件
JKA13012
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, SH
同義詞:
Polyethylene glycol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3O(CH2CH2O)4CH2CH2SH
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
mPEG5-SH,
形狀
liquid
聚合物結構
shape: linear
functionality: monofunctional
儲存溫度
−20°C
一般說明
Monodisperse PEG. SH can react with metal surfaces, other thiols, disulfide, maleimide and vinyl sulfone groups.
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)