重要文件
GF42489692
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, grade kapton hn
同義詞:
IM301200
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 424-896-92
尺寸
100 × 100 mm
厚度
0.025 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. How about thermal conductivity of film?
    1 answer
    1. The thermal conductivity of this film is 0.1-0.35 W m-1K -1 at 23°C.