文件
47772
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
同義詞:
Fmoc-3-(2-萘基)-L-丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H23NO4
CAS號碼:
分子量::
437.49
Beilstein:
7668973
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-2-Nal-OH, ≥98.0% (HPLC)
化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
InChI 密鑰
JYUTZJVERLGMQZ-SANMLTNESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3