重要文件
D99250
Sigma-Aldrich
2,2-二乙氧基乙基膦酸二乙酯
95%
同義詞:
Diethyl phosphonoacetaldehyde diethyl acetal
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH2O)2CHCH2P(O)(OCH2CH3)2
CAS號碼:
分子量::
254.26
Beilstein:
1785614
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
bp
146-149 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI 密鑰
LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Reactant for synthesis of:
  • α,β-Alkenal derivatives by two-carbon homologation
  • Lower rim-phosphonylated rexorcinol calix[4]arenes by condensation reactions
  • α-Phosphovinyl radicals via a radical trapping sequence
  • Inhibitors of reverse transcriptase via 1,3-dipolar cycloadditions
Reactant for Friedel-Crafts reactions
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)