文件
392626
Sigma-Aldrich
羟甲基膦酸二乙酯
technical grade
同義詞:
二乙基磷酸乙醇, (羟甲基)磷酸二乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH2P(O)(OC2H5)2
CAS號碼:
分子量::
168.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
124-126 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOP(=O)(CO)OCC
InChI
1S/C5H13O4P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
RWIGWWBLTJLKMK-UHFFFAOYSA-N
應用
用于合成以下物质的反应物:
  • 抗增殖研究中使用α与β二烷氧基磷酰基异硫氰酸酯
  • L-选择素进行抑制的树枝状聚甘油阴离子
  • 用于抗 HIV-1 活性的膦酸盐
  • 膦酸化降冰片烯的均聚物和共聚物
含膦酸药物抑制 FBPase 的研究
用于 Mitsunobu 反应的反应物
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>752.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 400 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves