文件
D46904
Sigma-Aldrich
N , N -二丁基甲酰胺
99%
同義詞:
N,N-二正丁基甲酰胺, N-甲醛二丁基胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCON(CH2CH2CH2CH3)2
CAS號碼:
分子量::
157.25
Beilstein:
636100
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H19NO/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hye Won Kim et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-17)
Styrene can be formed by the microbial metabolism of bacteria and fungi. In our previous study, styrene was determined as a spoilage marker of Fuji apples decayed by Penicillium expansum, which is responsible for postharvest diseases. In the present study