重要文件
226254
Sigma-Aldrich
N,N-二异丙基甲酰胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCON[CH(CH3)2]2
CAS號碼:
分子量::
129.20
Beilstein:
1745406
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO/c1-6(2)8(5-9)7(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI 密鑰
UNBDDZDKBWPHAX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The chemical ionisation and electron ionisation mass spectroscopic data, retention indices and NMR spectra of N,N-diisopropylformamide was studied[1].
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
F B Hopkins et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(21), 5111-5119 (2014-03-19)
Detailed chemical analysis of solutions used to decontaminate chemical warfare agents can be used to support verification and forensic attribution. Decontamination solutions are amongst the most difficult matrices for chemical analysis because of their corrosive and potentially emulsion-based nature. Consequently