文件
D149675
Sigma-Aldrich
3,4-二甲基二苯甲酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H3COC6H5
CAS號碼:
分子量::
210.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
crystals
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1C)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-8-9-14(10-12(11)2)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
InChI 密鑰
JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup