重要文件
D0261
Sigma-Aldrich
N-(2,4-二硝基苯基)牛磺酸 钠盐
同義詞:
DNP-牛磺酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C8H8N3O7SNa
CAS號碼:
分子量::
313.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].OS(=O)(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C8H9N3O7S.Na/c12-10(13)6-1-2-7(8(5-6)11(14)15)9-3-4-19(16,17)18;/h1-2,5,9H,3-4H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
AXJWYGAWAZMPCM-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)