重要文件
D17807
Sigma-Aldrich
4,5-二氨基-2-硫脲嘧啶
85%
同義詞:
5,6-二氨基-4-羟基-2-巯基嘧啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H6N4OS
CAS號碼:
分子量::
158.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
85%
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
NC1=C(N)C(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
InChI 密鑰
QYSWOQHLIDKEOL-UHFFFAOYSA-N
其他說明
残留物为无机盐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)