等級
technical grade
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
268-272 °C (lit.)
密度
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C1CCC(=O)C=C1C
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-13-10(12)9-5-4-8(11)6-7(9)2/h6,9H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
VLTANIMRIRCCOQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup